Learn More
Cadence Science™ Agujas deflectoras tipo Huber
Uso en cromatografía de gases y procedimientos de espectroscopía de resonancia magnética nuclear
Marca:  Cadence Science™ 4188
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11766814
  • 367.00€ / paquete de 12
Descripción
Uso en cromatografía de gases y procedimientos de espectroscopía de resonancia magnética nuclear
  • Agujas de penetración deflectoras tipo Huber
  • Para la penetración sin efecto de perforación de septos y tapones de caucho en la que participan compuestos sensibles al aire y pirofóricos
Especificaciones
Especificaciones
Latón niquelado (cono), Acero inoxidable (tubo)
Uso en cromatografía de gases y procedimientos de espectroscopía de resonancia magnética nuclear
12 pulg
12 agujas
Extremo desviado
20 G
Septo desviado sin perforación
Aguja de penetración
305 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cadence Science™ Agujas deflectoras tipo Huber > Calibre 20; 30,5cm de longitud; 12/unidad