Learn More
Cadence Science™ Agujas deflectoras tipo Huber Código de producto.: 11755865
Cadence Science™ Agujas deflectoras tipo Huber
Código de producto. p-184152
19 G, 6 in, paquete de 12
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
25 G
Longitud de la aguja (imperial):
1 pulg
1,5 in
2 in
4 pulg
6 in
8 pulg
12 pulg
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
Código de producto. 11755865
Marca: Cadence Science™ 4191
Uso en cromatografía de gases y procedimientos de espectroscopía de resonancia magnética nuclear
Uso en cromatografía de gases y procedimientos de espectroscopía de resonancia magnética nuclear
  • Agujas de penetración deflectoras tipo Huber
  • Para la penetración sin efecto de perforación de septos y tapones de caucho en la que participan compuestos sensibles al aire y pirofóricos
Especificaciones
Material Latón niquelado (cono), Acero inoxidable (tubo)
Calibre de aguja 19 G
Para utilizar con (aplicación) Uso en cromatografía de gases y procedimientos de espectroscopía de resonancia magnética nuclear
Incluye Septo desviado sin perforación
Longitud de la aguja (imperial) 6 in
Tipo de producto Aguja de penetración
Cantidad 12 agujas
Longitud de la aguja (métrico) 15,2 cm
Estilo de punta de aguja Extremo desviado
Título del producto
Cadence Science™ Agujas deflectoras tipo Huber >