Learn More
Cadence Science™ Agujas deflectoras tipo Huber
Uso en cromatografía de gases y procedimientos de espectroscopía de resonancia magnética nuclear
Marca: Cadence Science™ 4184
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Uso en cromatografía de gases y procedimientos de espectroscopía de resonancia magnética nuclear
- Agujas de penetración deflectoras tipo Huber
- Para la penetración sin efecto de perforación de septos y tapones de caucho en la que participan compuestos sensibles al aire y pirofóricos
Especificaciones
Latón niquelado (cono), Acero inoxidable (tubo) | |
Uso en cromatografía de gases y procedimientos de espectroscopía de resonancia magnética nuclear | |
2 in | |
12 agujas |
20 G | |
Septo desviado sin perforación | |
Aguja de penetración | |
Extremo desviado |
Título del producto
Cadence Science™ Agujas deflectoras tipo Huber > Calibre 20; 5,1cm de longitud; 12/unidad
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido