Learn More
YSI™ Cables y sondas de OD/temperatura/conductividad para el sistema de multisonda 556
Medidor para multisonda portátil
1647.30€ - 2050.20€
Especificaciones
Incluye | Sensor de temperatura/conductividad |
---|---|
Garantía | 1 año |
Para utilizar con (equipo) | Medidor para multisonda portátil YSI modelo 556 |
Para utilizar con (aplicación) | Mide el OD, la temperatura y la conductividad |
Código de producto | Marca | Longitud del cable (métrico) | Longitud del cable (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud del cable (métrico) | Longitud del cable (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11950115
|
YSI™
556320 |
20 m | 64 pies | |||||||
11940105
|
YSI™
556310 |
10 m | 32 pies | |||||||
11930105
|
YSI™
55634 |
4 m | 13 pies | |||||||
Descripción
Sonda y cable de OD/temperatura/conductividad. Se requiere para medir el oxígeno disuelto, la temperatura y la conductividad.
Especificaciones
Sensor de temperatura/conductividad | |
1 año | |
Medidor para multisonda portátil YSI modelo 556 | |
Mide el OD, la temperatura y la conductividad |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
YSI™ Cables y sondas de OD/temperatura/conductividad para el sistema de multisonda 556