Learn More
YSI™ Cables y sondas de OD/temperatura/conductividad para el sistema de multisonda 556
Descripción
Sonda y cable de OD/temperatura/conductividad. Se requiere para medir el oxígeno disuelto, la temperatura y la conductividad.
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud del cable (imperial) | 13 pies |
| Longitud del cable (métrico) | 4 m |
| Incluye | Sensor de temperatura/conductividad |
| Garantía | 1 año |
| Para utilizar con (equipo) | Medidor para multisonda portátil YSI modelo 556 |
| Para utilizar con (aplicación) | Mide el OD, la temperatura y la conductividad |