Learn More
CA3 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 3C10A2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | CA3 |
---|---|
Clon | 3C10A2 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16828645
|
Proteintech
66608-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16818645
|
Proteintech
66608-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Carbonic anhydrase III (CAIII) is a member of carbonic anhydrase isozymes. These carbonic anhydrases are a class of metalloenzymes that catalyze the reversible hydration of carbon dioxide and are differentially expressed in a number of cell types. The expression of the CA3 gene is strictly tissue specific and present at high levels in skeletal muscle and much lower levels in cardiac and smooth muscle. A proportion of carriers of Duchenne muscle dystrophy have a higher CA3 level than normal.Especificaciones
CA3 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CA III, CA3, CAIII, Car3, Carbonate dehydratase III, Carbonic anhydrase 3, Carbonic anhydrase III | |
Ca3 | |
IgG2b | |
Protein A | |
Antibody |
3C10A2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Pig, Human, Rat, Mouse | |
P07451, P14141, P16015, Q5S1S4 | |
12350, 494016, 54232, 761 | |
CA3 Fusion Protein Ag7513 | |
Primary | |
-20°C | |
CA3 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
CA3 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 3C10A2, Proteintech