Learn More
KD Scientific C-Flex™ Ultra Tubing For Allegro™ Peristaltic Pumps
Transperent tubing comprised of silicon like material with chemical compatibility of Tygon™
135.66€ - 179.00€
Especificaciones
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 760 cm
Color Transparente
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Diámetro interior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Diámetro interior (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
15500520
Ver documentos Detalles de la promoción
KD Scientific
785601
1,6 mm 3/50 pulg
179.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15530520
Ver documentos Detalles de la promoción
KD Scientific
785604
6,4 mm 1/4 pulg
155.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15520520
Ver documentos Detalles de la promoción
KD Scientific
785603
4,8 mm 19/100 pulg
150.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15540520
Ver documentos Detalles de la promoción
KD Scientific
785605
7,9 mm 31/100 pulg
160.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15510520
Ver documentos Detalles de la promoción
KD Scientific
785602
3,1 mm 3/25 pulg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
KD Scientific recommends Masterflex™ L/S™ tubing to achieve the best performance from your Allegro Peristaltic Pump. The tubing used in the Allegro Peristaltic Pump will depend on the pumping application. It is important to select tubing with appropriate chemical resistance for the liquid being pumped.
  • Formulation: Thermoplastic elastomer. Styrene-ethelyne-butylene modified block copolymer with silicone oil
Application Compatibility:
  • Acids: Good
  • Alkalies: Good
  • Organic solvents: No
  • Viscous fluids: Fair
  • Steril fluids: Excellent
Especificaciones
Especificaciones
25 pies
760 cm