Learn More
KD Scientific C-Flex™ Ultra Tubing For Allegro™ Peristaltic Pumps
Transperent tubing comprised of silicon like material with chemical compatibility of Tygon™
Marca:  KD Scientific 785603
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15520520
  • 150.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
KD Scientific recomienda los tubos Masterflex™ L/S™ para obtener el mejor rendimiento de su bomba peristáltica Allegro. Los tubos utilizados en la bomba peristáltica Allegro dependerán de la aplicación de bombeo. Es importante seleccionar tubos con la resistencia química adecuada para que se bombee el líquido.
  • Formulación: Elastómero termoplástico. Copolímero de bloque modificado de estireno-etileno-butileno con aceite de silicona
Compatibilidad con aplicaciones:
  • Ácidos: Buena
  • Álcalis: Buena
  • Disolventes orgánicos: No
  • Fluidos viscosos: razonable
  • Líquidos estériles: Excelente
Especificaciones
Especificaciones
19/100 pulg
25 pies
L/S 25
4,8 mm
760 cm