Learn More
KD Scientific Tubos C-Flex™ Ultra para bombas peristálticas Allegro™
Código de producto. 15510520
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
3,1 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15510520 3,1 mm cada uno
15500520 1,6 mm cada uno
15530520 6,4 mm cada uno
15520520 4,8 mm cada uno
15540520 7,9 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15510520 Proveedor KD Scientific N.º de proveedor 785602
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tubos transparentes compuestos de material similar al silicio con compatibilidad química de Tygon™
KD Scientific recomienda los tubos Masterflex™ L/S™ para obtener el mejor rendimiento de su bomba peristáltica Allegro. Los tubos utilizados en la bomba peristáltica Allegro dependerán de la aplicación de bombeo. Es importante seleccionar tubos con la resistencia química adecuada para que se bombee el líquido.
  • Formulación: Elastómero termoplástico. Copolímero de bloque modificado de estireno-etileno-butileno con aceite de silicona
Compatibilidad con aplicaciones:
  • Ácidos: Buena
  • Álcalis: Buena
  • Disolventes orgánicos: No
  • Fluidos viscosos: razonable
  • Líquidos estériles: Excelente
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 3/25 pulg
Diámetro interior (métrico) 3,1 mm
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 760 cm
Esterilidad No estéril
Tamaño de los tubos L/S 16
Color Transparente
Dureza 60 (Shore A)