Learn More
KD Scientific Tubos C-Flex™ Ultra para bombas peristálticas Allegro™
Descripción
KD Scientific recomienda los tubos Masterflex™ L/S™ para obtener el mejor rendimiento de su bomba peristáltica Allegro. Los tubos utilizados en la bomba peristáltica Allegro dependerán de la aplicación de bombeo. Es importante seleccionar tubos con la resistencia química adecuada para que se bombee el líquido.
- Formulación: Elastómero termoplástico. Copolímero de bloque modificado de estireno-etileno-butileno con aceite de silicona
- Ácidos: Buena
- Álcalis: Buena
- Disolventes orgánicos: No
- Fluidos viscosos: razonable
- Líquidos estériles: Excelente
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 3/50 in |
| Diámetro interior (métrico) | 1,6 mm |
| Longitud global (imperial) | 25 pies |
| Longitud global (métrico) | 760 cm |
| Esterilidad | No estéril |
| Tamaño de los tubos | L/S 14 |
| Color | Transparente |
| Dureza | 60 (Shore A) |