Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 374 TPE Tubing
Biopharmaceutical translucent C-Flex™ 374 TPE Tubing is specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing.
Marca:  Saint Gobain Life Sciences™ 374-250-4
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15620745
  • 134.00€ / 15 metros
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los tubos C-Flex™ están fabricados con elastómero termoplástico de grado farmacéutico (TPE) para satisfacer las demandas de las aplicaciones biofarmacéuticas para el procesamiento de fluidos con excelentes capacidades de sellado térmico y soldadura estéril.
  • Sellables y soldables tanto antes como después de su esterilización
  • Esterilizables mediante irradiación gamma y autoclave
  • Se pueden moldear, conectar y cambiar de forma para conjuntos de un solo uso y sobremoldes
  • Cumplen los estándares de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y los de la ISO 10993
  • No son pirogénico, citotóxico o hemolítico
  • Permanece flexible de -45 a 135 °C
  • Significativamente menos permeable que la silicona
  • Diámetro interior liso para un flujo de fluido superior
  • Sin componentes de origen animal (ADCF) e inocuos para incineración
  • Paquete de validación completo (biológico, químico, físico, extraíbles) disponible para todas las formulaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993, EP, ISO 10993, EP
1/4 pulg
C-Flex
50 pies
0,125 in
915 %
-45 °C
Translúcido
Los tubos
de 135 °C
Esterilizable en autoclave
6,4 mm
1/2 pulg, 12,7 mm
15,2 m
3,2 mm
Aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas; ideales para ensamblajes de un solo uso
No estéril
60 (Shore A)
Resistencia a la tracción: 1190 psi
Tubing
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 374 TPE Tubing > DI x DE: 3,17 x 6,35 mm (1/4 x 1/2 pulgadas), bobina de 15,24 m (50 ft)
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.