Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 374 TPE Tubing
Código de producto. p-7114415
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
1/4 pulg, 6,4 mm
0.315 in., 8,0 mm
5/16 pulg, 8,0 mm
3/8 pulg, 9,5 mm
7/16 pulg, 11,2 mm
0.5 in., 12,7 mm
1/2 pulg, 12,7 mm
0.563 in., 14,3 mm
0,625 in, 15,9 mm
11/16 pulg, 17,4 mm
0.75 in., 19,05 mm
0.75 in., 19,1 mm
3/4 pulg, 19,1 mm
7/8 pulg, 22,2 mm
1 pulg, 25,4 mm
1-1/8 pulg, 28,3 mm
1-3/8 pulg, 34,9 mm
1-1/2 pulg, 38,1 mm
Presión máxima:
12 psi (a 19 °C)
16 psi (a 19 °C)
18 psi (a 19 °C)
20 psi (a 19 °C)
22 psi (a 19 °C)
25 psi (a 19 °C)
31 psi (a 19 °C)
Resistencia a la tracción: 1190 psi
Longitud global (métrico):
106,7 m
107 m
122 m
15,2 m
15,24 m
152,4 m
152,4 m
213,3 m
27,4 m
304,8 m
4,5 m
45,7 m
457,2 m
61,0 m
61 m
76,2 m
762,0 m
76 m
91,4 m
Grosor (métrico):
1,6 mm
1,6 mm
2,4 mm
2,4 mm
3,2 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Unit Size:
107 metros
122 metros
15 metros
152 metros
213 metros
27 metros
305 metros
4.50 metro
457 metros
46 metros
61 metros
76 metros
762 metros
91 metros
paquete de 5
Product Code. Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Longitud global (métrico) Grosor (métrico) unitSize
15670725 1/4 pulg, 6,4 mm 25 psi (a 19 °C) 15,24 m 1,6 mm 15 metros
15680725 1/4 pulg, 6,4 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 152,4 m 1,6 mm 152 metros
15690725 1/4 pulg, 6,4 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 762,0 m 1,6 mm 762 metros
17963511 0.315 in., 8,0 mm 22 psi (a 19 °C) 107 m 1,6 mm 107 metros
15610735 0.315 in., 8,0 mm 22 psi (a 19 °C) 107 m 1,6 mm 107 metros
15620735 5/16 pulg, 8,0 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 457,2 m 1,6 mm 457 metros
15680735 3/8 pulg, 9,5 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 304,8 m 1,6 mm 305 metros
13499698 3/8 pulg, 9,5 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 15,2 m 1,6 mm paquete de 5
15670735 3/8 pulg, 9,5 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 106,7 m 1,6 mm 107 metros
15630735 3/8 pulg, 9,5 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 15,2 m 2,4 mm 15 metros
15600745 7/16 pulg, 11,2 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 91,4 m 2,4 mm 91 metros
15610745 7/16 pulg, 11,2 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 213,3 m 2,4 mm 213 metros
15680745 1/2 pulg, 12,7 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 15,2 m 1,6 mm 15 metros
17983421 0.5 in., 12,7 mm 12 psi (a 19 °C) 61 m 1,6 mm 61 metros
15690745 0.5 in., 12,7 mm 12 psi (a 19 °C) 61 m 1,6 mm 61 metros
15650745 1/2 pulg, 12,7 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 15,2 m 2,4 mm 15 metros
15670745 0.5 in., 12,7 mm 20 psi (a 19 °C) 152,4 m 2,4 mm 152 metros
15620745 1/2 pulg, 12,7 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 15,2 m 3,2 mm 15 metros
15630745 0.5 in., 12,7 mm 31 psi (a 19 °C) 61,0 m 3,2 mm 61 metros
15640745 1/2 pulg, 12,7 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 152,4 m 3,2 mm 152 metros
17963421 0.563 in., 14,3 mm 18 psi (a 19 °C) 61,0 m 2,4 mm 61 metros
15620755 0.563 in., 14,3 mm 18 psi (a 19 °C) 61,0 m 2,4 mm 61 metros
17903501 0.563 in., 14,3 mm 18 psi (a 19 °C) 122 m 2,4 mm 122 metros
15650755 0,625 in, 15,9 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 45,7 m 3,2 mm 46 metros
15660755 0,625 in, 15,9 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 106,7 m 3,2 mm 107 metros
15670755 11/16 pulg, 17,4 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 15,2 m 2,4 mm 15 metros
17993511 0.75 in., 19,05 mm 16 psi (a 19 °C) 76 m 3,2 mm 76 metros
15610765 3/4 pulg, 19,1 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 27,4 m 3,2 mm 27 metros
15620765 0.75 in., 19,1 mm 16 psi (a 19 °C) 76,2 m 3,2 mm 76 metros
15630765 7/8 pulg, 22,2 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 15,2 m 3,2 mm 15 metros
15640765 1 pulg, 25,4 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 4,5 m 3,2 mm 4.50 metro
15650765 1-1/8 pulg, 28,3 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 4,5 m 4,8 mm 4.50 metro
15650725 1-3/8 pulg, 34,9 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 4,5 m 4,8 mm 4.50 metro
15660725 1-1/2 pulg, 38,1 mm Resistencia a la tracción: 1190 psi 4,5 m 6,4 mm 4.50 metro
34 options
Product Code. 15670725
Brand: Saint Gobain Life Sciences™ 3741252
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Biopharmaceutical translucent C-Flex™ 374 TPE Tubing is specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing.
Los tubos C-Flex™ están fabricados con elastómero termoplástico de grado farmacéutico (TPE) para satisfacer las demandas de las aplicaciones biofarmacéuticas para el procesamiento de fluidos con excelentes capacidades de sellado térmico y soldadura estéril.
  • Sellables y soldables tanto antes como después de su esterilización
  • Esterilizables mediante irradiación gamma y autoclave
  • Se pueden moldear, conectar y cambiar de forma para conjuntos de un solo uso y sobremoldes
  • Cumplen los estándares de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y los de la ISO 10993
  • No son pirogénico, citotóxico o hemolítico
  • Permanece flexible de -45 a 135 °C
  • Significativamente menos permeable que la silicona
  • Diámetro interior liso para un flujo de fluido superior
  • Sin componentes de origen animal (ADCF) e inocuos para incineración
  • Paquete de validación completo (biológico, químico, físico, extraíbles) disponible para todas las formulaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993, EP, ISO 10993, EP
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 1/8 pulg
Diámetro interior (métrico) 3,2 mm
Material C-Flex
Diámetro exterior (imperial) 1/4 pulg, 6,4 mm
Longitud global (imperial) 50 pies
Longitud global (métrico) 15,24 m
Grosor (imperial) 0,062 in
Grosor (métrico) 1,6 mm
Elongación 915 %
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas; ideales para ensamblajes de un solo uso
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -45 °C
Esterilidad No estéril
Color Translúcido
Dureza 60 (Shore A)
Flexibility Los tubos
Presión máxima 25 psi (a 19 °C)
Tipo de producto Tubing