Learn More
Solución tampón pH 10.00 (borato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical
46.15€ - 149.00€
Número MDL 217672
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10789234
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/2880/08
500 mL Frasco de plástico de HDPE
46.15€
500 ml
10429560
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/2880/15
1 L Frasco de plástico de HDPE
72.40€
1 litro
10214200
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/2880/17
2.5 L Frasco de plástico de HDPE
98.45€
2.50 litros
10274240
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/2880/21
5 L Recipiente de plástico
149.00€
5 litros
Descripción
Descripción
Solución tampón de pH 10,00 (borato), solución estándar NIST, lista para su uso, para la medición de pH
Listo para usar para la medición del pH.
Cada solución se identifica fácilmente por su color, lo que ahorra tiempo y reduce los errores.
Nuestras soluciones tampón representan una gama de productos de máxima calidad y confiabilidad que garantizan resultados exactos para la calibración/valoración.
  • Soluciones tampón estándar y codificadas por colores.
  • Fabricadas con una tolerancia de ±0,02 unidades de pH
  • Estandarizadas con exactitud y etiquetadas con el pH específico del lote a 20 ° C
  • Todos los tampones son trazables a patrones NIST y BS 1647
  • Envasadas en recipientes de HDPE que ayudan a proteger la integridad de los productos y a garantizar una manipulación segura (se refiere a cantidades de 1 l, 2,5 l y 5 l)
  • Los tampones estándar están disponibles para el intervalo de pH2 a pH10
  • Las soluciones tampón codificadas por colores están disponibles en el intervalo de pH4, pH7 y pH
Especificaciones
217672
Especificaciones
Incolora
10
Líquido
217672
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Solución tampón pH 10.00 (borato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical