Learn More
Solución tampón pH 10,00 (borato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical™
Código de producto. 10274240 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
5 LT
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10274240 5 L Recipiente de plástico 5 LT
10789234 500 mL Frasco de plástico de HDPE 500 ML
10429560 1 L Frasco de plástico de HDPE 1 LT
10214200 2.5 L Frasco de plástico de HDPE 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10274240 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/2880/21
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Solución tampón de pH 10,00 (borato), solución estándar NIST, lista para su uso, para la medición de pH
Listo para usar para la medición del pH.
Cada solución se identifica fácilmente por su color, lo que ahorra tiempo y reduce los errores.
Nuestras soluciones tampón representan una gama de productos de máxima calidad y confiabilidad que garantizan resultados exactos para la calibración/valoración.
  • Soluciones tampón estándar y codificadas por colores.
  • Fabricadas con una tolerancia de ±0,02 unidades de pH
  • Estandarizadas con exactitud y etiquetadas con el pH específico del lote a 20 ° C
  • Todos los tampones son trazables a patrones NIST y BS 1647
  • Envasadas en recipientes de HDPE que ayudan a proteger la integridad de los productos y a garantizar una manipulación segura (se refiere a cantidades de 1 l, 2,5 l y 5 l)
  • Los tampones estándar están disponibles para el intervalo de pH2 a pH10
  • Las soluciones tampón codificadas por colores están disponibles en el intervalo de pH4, pH7 y pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL 217672
Especificaciones
Color Incolora
pH 10
Forma física Líquido
Cantidad 5 L
Envase Recipiente de plástico