Learn More
Solución tampón pH 4, roja Código de producto.: 11860513
Solución tampón pH 4, roja
Código de producto. 11860513 Tienda Reagecon Productos
500 ml, Frasco de HDPE GL45, 4 at 25°C, 500 ML
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 ml
1 L
5 l
Envase:
Frasco de HDPE GL45
Frasco de cuello doble de HDPE
Recipiente de Bag-in-Box
pH:
4 at 20°C
4 at 25°C
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ML
250 ml
5 LT
500 ML
Código de producto. 11860513
Marca: Reagecon 1040525C
Soluciones tampón de pH coloreadas en recipientes de cuello doble. La solución tampón pH 4 roja Reagecon™ cuenta con la aprobación de ISO 17025 y es trazable al NIST.
  • Con color
  • Recipientes de doble cuello con cámara de calibración integrada
  • Probado a 20 °C o 25 °C.
  • Certificado con el método de prueba acreditado por la ISO 17025
  • Trazable al NIST
  • Presentado en varios tamaños de envases
Especificaciones
Color Rojo
pH 4 at 25°C
Cantidad 500 ml
Envase Frasco de HDPE GL45
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote4C25C2 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/07/2025 Código de producto1040525C
Número de lote4C25B1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/03/2025 Código de producto1040525C
Número de lote4C24K1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/02/2025 Código de producto1040525C
Número de lote4C24E1 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/08/2024 Código de producto1040525C
Número de lote4C24A2 (1) Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/05/2024 Código de producto1040525C
Título del producto
Solución tampón pH 4, roja >