Learn More
Tampones de pH, cuello doble, Fisherbrand™
Código de producto. 10741614 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
pH:
pH 10,01
pH 7,0
pH 4,01
Tamaño de la unidad:
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. pH Tamaño de la unidad
10741614 pH 4,01 500 ml
10287063 pH 7,0 500 ml
10414795 pH 10,01 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10741614
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice calibraciones de pH precisas con los frascos de tampón de pH de cuello doble Fisherbrand™ con codificación cromática.
Códigos cromáticos de los tampones:
  • Rosa = pH 4,01
  • Amarillo = pH 7,00
  • Azul = pH 10,01
Disponible en frascos de 500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Calibración del pH
pH pH 4,01