Learn More
Solución tampón pH 4, tampón de ftalato, trazable a NIST, listo para usar, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4
34.97€ - 55.78€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Buffer solution pH 4 |
---|---|
CAS | 877-24-7, 7732-18-5, 7487-94-7 |
Concentración | Hidrogenoftalato de potasio:1,0% |
Forma física | Líquido |
Fórmula molecular | C8H5KO4 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10727913
|
Thermo Scientific Acros
383835000 |
500 mL |
34.97€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10270023
|
Thermo Scientific Acros
383830010 |
1 L |
55.78€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Buffer solution pH 4 | |
Hidrogenoftalato de potasio:1,0% | |
C8H5KO4 | |
Solubilidad en agua: miscible. |
877-24-7, 7732-18-5, 7487-94-7 | |
Líquido | |
MFCD00217672 | |
204.22 |
Seguridad y manipulación
- Buffer solution pH 4 (phthalate) traceable to NIST