Learn More
Solución tampón pH 4, tampón de ftalato, trazable a NIST, listo para usar, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10727913 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10727913 500 mL 500 ML
10270023 1 L 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10727913 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 383835000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.75€
    36.20€ / 500 ml
    Ahorro 2.55€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution pH 4
CAS 877-24-7, 7732-18-5, 7487-94-7
Concentración Hidrogenoftalato de potasio:1,0%
pH 4.0
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Fórmula molecular C8H5KO4
Olor Odorless
Número MDL MFCD00217672
Información de solubilidad Solubilidad en agua: miscible.
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.22