Learn More
Solución tampón pH 4.01
Los tampones certificados por el DKD (Deutscher Kalibrierdienst, Servicio de calibración alemán) son el producto perfecto para los sectores regulados.
96.65€
Especificaciones
Color | Rojo claro |
---|---|
Descripción | Certified buffer pH 4.01, 6 x 250mL |
pH | 4.01 |
Forma física | Líquido |
Tipo de solución | Solución tampón de pH |
Olor | Ning. |
Envase | 6x 250 ml |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10711765
![]() |
Mettler Toledo
51350042 |
250 mL |
96.65€
1500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Especificaciones
Rojo claro | |
4.01 | |
Solución tampón de pH | |
6x 250 ml |
Certified buffer pH 4.01, 6 x 250mL | |
Líquido | |
Ning. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Solución tampón pH 4.01