Learn More
Solución tampón pH 4.01
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo claro |
| Descripción | pH de tampón certificado 4,01, 6 x 250 mL |
| pH | 4.01 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 250 mL |
| Tipo de solución | Tampón de pH |
| Olor | Ninguno |
| Envase | 6x 250 ml |