Learn More
Solución tampón pH 3.00
Certified by an ISO 17025 accredited test method and fully NIST traceable. Reagecon™ Buffer Solution, pH 3.00 is tested at 20°C to an accuracy level of ±0.02. This calibration and control buffer is specially formulated to ensure its stability, even after opening the bottle.
Marca: Reagecon 1030
Descripción
Para garantizar mediciones de pH fiables y notificables, este estándar de tampón de pH es directamente trazable a la escala de pH de la IUPAC mediante una cadena de trazabilidad ininterrumpida. El análisis trazable es necesario para la coherencia y la aceptación universal de los resultados de pH, incluida la aceptación por los organismos reguladores.
- Trazables a SRM para el NIST
- Certificación ISO 9001:2008
- Acreditado por la ISO 17025
Especificaciones
0°C | |
Incolora | |
Líquido | |
Tampón de pH | |
Yes |
100°C | |
3.00 ±0.02 | |
1 L | |
Characteristic | |
Fully miscible in water |