Descripción
Para garantizar mediciones de pH fiables y notificables, este estándar de tampón de pH es directamente trazable a la escala de pH de la IUPAC mediante una cadena de trazabilidad ininterrumpida. El análisis trazable es necesario para la coherencia y la aceptación universal de los resultados de pH, incluida la aceptación por los organismos reguladores.
- Trazables a SRM para el NIST
- Certificación ISO 9001:2008
- Acreditado por la ISO 17025
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 0°C |
| Punto de ebullición | 100°C |
| Color | Incolora |
| pH | 3 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 500 ml |
| Tipo de solución | Tampón de pH |
| Olor | Característica |
| Trazabilidad según el NIST | Sí |
| Información de solubilidad | Fully miscible in water |