Learn More
Buffer solution pH 3.0 (20°C), Citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST and PTB, Honeywell Fluka™
Citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST and PTB
70.55€ - 369.05€
Especificaciones
CAS 1310-73-2, 77-92-9, 7647-14-5, 7732-18-5
Número UN NONH for all modes of transport
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15663180
Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell-Fluka
31046-1L
1 L
70.55€
1 litro
15673180
Ver documentos
Honeywell Fluka
31046-6X1L
6 x 1 L
369.05€
paquete de 6
Descripción
Descripción
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
1310-73-2, 77-92-9, 7647-14-5, 7732-18-5
NONH for all modes of transport
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Buffer solution pH 3.0 (20 °C)
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Buffer solution pH 3.0 (20°C), Citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST and PTB, Honeywell Fluka™