Learn More
Buffer solution pH 3.0 (20°C), Citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST and PTB, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 6
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Buffer Solution Ph 3.0 (20 °C) |
Nombre de nota | With fungicide |
CAS | 1310-73-2, 77-92-9, 7647-14-5, 7732-18-5 |
Cantidad | 1 L |
Envase | Frasco de polietileno |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Buffer solution pH 3.0 (20 °C)
Título del producto
Buffer solution pH 3.0 (20°C), Citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST and PTB, Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido