Learn More
Solución tampón de pH 5,0 (20 °C), solución de ácido cítrico/hidróxido sódico, con fungicida, trazable al SRM del NIST, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15654000
Solución tampón de pH 5,0 (20 °C), solución de ácido cítrico/hidróxido sódico, con fungicida, trazable al SRM del NIST, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15654000 Tienda Honeywell Fluka Productos
6 x 1 L
Click to view available options
Cantidad:
6 x 1 L
Código de producto. 15654000
Marca: Honeywell-Fluka 335446X1L
Solicitar formato a granel o personalizado
Solución de ácido cítrico/hidróxido sódico, con fungicida, trazable al SRM del NIST
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution
Nombre de nota Citric acid/sodium hydroxide solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST
CAS 1336-21-6
Cantidad 6 x 1 L
Fórmula molecular H5NO
Número MDL MFCD00066650
Envase Frasco de polietileno
Número UN NONH for all modes of transport
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Título del producto
Solución tampón de pH 5,0 (20 °C), solución de ácido cítrico/hidróxido sódico, con fungicida, trazable al SRM del NIST, Honeywell Fluka™ >