Learn More
Solución tampón de pH 5,0 (20 °C), solución de ácido cítrico/hidróxido sódico, con fungicida, trazable al SRM del NIST, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15644000 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
15644000 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15644000
Marca: Honeywell-Fluka 335441L
Solicitar formato a granel o personalizado
Solución de ácido cítrico/hidróxido sódico, con fungicida, trazable al SRM del NIST
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution pH 5.0 (20°C)
Nombre de nota Citric acid / sodium hydroxide solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST
Punto de ebullición 100°C
% mín. CAS ≥90.0000%, ≥1.0000%
% máx. CAS ≤100.0000%, <5.0000%
CAS 144-33-2, 68-04-2
Densidad 1.0 g/cm3
Cantidad 1 L
Tipo de solución Buffer
Número MDL MFCD00012462
Envase Frasco de polietileno
Sinónimo Sodium citrate buffer solution, Buffer solution from sodium citrate