Learn More
Buffer solution pH 4.0 (20°C), With fungicide, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, traceable to SRM from NIST, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15684020
Buffer solution pH 4.0 (20°C), With fungicide, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, traceable to SRM from NIST, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15684020 Tienda Honeywell Fluka Productos
10 L, 10 litros
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
100 ml
5 litros
500 ml
paquete de 6
Código de producto. 15684020
Marca: Honeywell-Fluka 3364310LVP
Solicitar formato a granel o personalizado
With fungicide, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, traceable to SRM from NIST
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
SMILES N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution
pH 4.0
Cantidad 10 L
Número UN NONH for all modes of transport
Título del producto
Buffer solution pH 4.0 (20°C), With fungicide, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, traceable to SRM from NIST, Honeywell Fluka™ >