Learn More
Buffer solution pH 4.0 (20°C), With fungicide, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, traceable to SRM from NIST, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15624030 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
100 ml
5 litros
500 ml
paquete de 6
15624030 6 x 1 L paquete de 6
15674020 100 mL 100 ml
15604030 500 mL 500 ml
15694020 1 L 1 litro
15614030 5 L 5 litros
15684020 10 L 10 litros
6 options
Código de producto. 15624030
Marca: Honeywell-Fluka 336436X1L
Solicitar formato a granel o personalizado
With fungicide, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, traceable to SRM from NIST
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution pH 4.0 (20°C)
Nombre de nota With fungicide, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, traceable to SRM from NIST
Punto de ebullición 100°C
% mín. CAS ≥90.0000%
% máx. CAS ≤100.0000%, ≤2.0000%
CAS 18996-35-5, 144-33-2, 7647-14-5
Densidad 1.0 g/cm3
Cantidad 6 x 1 L
Tipo de solución Buffer
Envase Frasco de polietileno