Learn More
Solución tampón codificada por color pH 7,00 (fosfato) amarillo, solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical
Solución tampón codificada por color pH 7,00 (fosfato) amarillo, solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical, Cantidad:1 l, envase:Frasco de plástico HDPE, pH:7, Número MDL:81857, Forma física:Líquido
49.10€ - 221.00€
Especificaciones
Colore Amarillo
pH 7
Forma fisica Líquido
Numero MDL 81857
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Quantità Imballaggio Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantità Imballaggio Precio Cantidad y disponibilidad  
10000642
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/2855/08
500 mL Frasco de plástico de HDPE
49.10€
10477830
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/2855/15
1 L Frasco de plástico de HDPE
55.85€
1 litro
10274480
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/2855/17
2.5 L Frasco de plástico de HDPE
95.85€
2.50 litros
10171570
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/2855/21
5 L Recipiente de plástico
148.00€
5 litros
10131620
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/2855/24
10 L Bolsa en caja
221.00€
10 litros
Descripción
Descripción
Solución tampón codificada por color pH 7,00 (fosfato) amarillo, solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical, Cantidad:1 l, envase:Frasco de plástico HDPE, pH:7, Número MDL:81857, Forma física:Líquido
Listo para usar para la medición del pH.
Cada solución se identifica fácilmente por su color, lo que ahorra tiempo y reduce los errores.
Nuestras soluciones tampón representan una gama de productos de máxima calidad y confiabilidad que garantizan resultados exactos para la calibración/valoración.
  • Soluciones tampón estándar y codificadas por colores.
  • Fabricadas con una tolerancia de ±0,02 unidades de pH
  • Estandarizadas con exactitud y etiquetadas con el pH específico del lote a 20 ° C
  • Todos los tampones son trazables a patrones NIST y BS 1647
  • Envasadas en recipientes de HDPE que ayudan a proteger la integridad de los productos y a garantizar una manipulación segura (se refiere a cantidades de 1 l, 2,5 l y 5 l)
  • Los tampones estándar están disponibles para el intervalo de pH2 a pH10
  • Las soluciones tampón codificadas por colores están disponibles en el intervalo de pH4, pH7 y pH
Especificaciones
Especificaciones
Amarillo
7
Líquido
81857
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Solución tampón codificada por color pH 7,00 (fosfato) amarillo, solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical