Learn More
Solución tamponada codificada por color, pH 7,00 (fosfato), amarilla, solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical™
Código de producto. 10477830 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico de HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
5 LT
500 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10477830 1 L Frasco de plástico de HDPE 1 LT
10000642 500 mL Frasco de plástico de HDPE 500 ML
10274480 2.5 L Frasco de plástico de HDPE 2.50 LT
10171570 5 L Recipiente de plástico 5 LT
10131620 10 L Bolsa en caja 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10477830 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/2855/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.29€
    54.00€ / 1 litros
    Ahorro 6.29€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Solución tampón codificada por color pH 7,00 (fosfato) amarillo, solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical, Cantidad: 1 l, envase: Frasco de plástico HDPE, pH: 7, Número MDL: 81857, Forma física: Líquido
Solución tampón codificada por color pH 7,00 (fosfato) amarillo, solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical, Cantidad:1 l, envase:Frasco de plástico HDPE, pH:7, Número MDL:81857, Forma física:Líquido
Listo para usar para la medición del pH.
Cada solución se identifica fácilmente por su color, lo que ahorra tiempo y reduce los errores.
Nuestras soluciones tampón representan una gama de productos de máxima calidad y confiabilidad que garantizan resultados exactos para la calibración/valoración.
  • Soluciones tampón estándar y codificadas por colores.
  • Fabricadas con una tolerancia de ±0,02 unidades de pH
  • Estandarizadas con exactitud y etiquetadas con el pH específico del lote a 20 ° C
  • Todos los tampones son trazables a patrones NIST y BS 1647
  • Envasadas en recipientes de HDPE que ayudan a proteger la integridad de los productos y a garantizar una manipulación segura (se refiere a cantidades de 1 l, 2,5 l y 5 l)
  • Los tampones estándar están disponibles para el intervalo de pH2 a pH10
  • Las soluciones tampón codificadas por colores están disponibles en el intervalo de pH4, pH7 y pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de potasio
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Color Amarillo
pH 7
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Tipo de solución Tampón
Formulación Dihidrogenofosfato de potasio, cloruro sódico, agua, fosfato sódico dibásico
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Envase Frasco de plástico de HDPE