Learn More
Solución tampón codificada por color pH 10,00 (borato) azul, solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical
Solución de tampón codificada cromáticamente de pH 10,00 (borato) azul, solución patrón NIST, lista para usar, para la medición de pH, Fisher Chemical, Cantidad: 1 l, envase: Frasco de plástico HDPE, pH: 10, Número MDL: 163147, Forma física: Líquido
45.80€ - 230.00€
Especificaciones
Color Azul
pH 10
Forma física Líquido
Número MDL 163147
Envase Frasco de plástico de HDPE
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10774074
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/2885/08
500 mL
52.20€
500 ml
10284240
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/2885/15
1 L
45.80€
1 litro
10723991
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/2885/17
2.5 L
111.00€
2.50 litros
10102100
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/2885/21
5 L
193.00€
5 litros
10459750
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/2885/24
10 L
230.00€
10 litros
Descripción
Descripción
Solución de tampón codificada cromáticamente de pH 10,00 (borato) azul, solución patrón NIST, lista para usar, para la medición de pH, Fisher Chemical, Cantidad: 1 l, envase: Frasco de plástico HDPE, pH: 10, Número MDL: 163147, Forma física: Líquido
Listo para usar para la medición del pH.
Cada solución se identifica fácilmente por su color, lo que ahorra tiempo y reduce los errores.
Nuestras soluciones tampón representan una gama de productos de máxima calidad y confiabilidad que garantizan resultados exactos para la calibración/valoración.
  • Soluciones tampón estándar y codificadas por colores.
  • Fabricadas con una tolerancia de ±0,02 unidades de pH
  • Estandarizadas con exactitud y etiquetadas con el pH específico del lote a 20 ° C
  • Todos los tampones son trazables a patrones NIST y BS 1647
  • Envasadas en recipientes de HDPE que ayudan a proteger la integridad de los productos y a garantizar una manipulación segura (se refiere a cantidades de 1 l, 2,5 l y 5 l)
  • Los tampones estándar están disponibles para el intervalo de pH2 a pH10
  • Las soluciones tampón codificadas por colores están disponibles en el intervalo de pH4, pH7 y pH
Especificaciones
Especificaciones
Azul
Líquido
Frasco de plástico de HDPE
10
163147
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Solución tampón codificada por color pH 10,00 (borato) azul, solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical