Learn More
Solución tampón codificada por color pH 10,00 (borato) azul, solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
5 LT
500 ML
Descripción
Solución de tampón codificada cromáticamente de pH 10,00 (borato) azul, solución patrón NIST, lista para usar, para la medición de pH, Fisher Chemical, Cantidad: 1 l, envase: Frasco de plástico HDPE, pH: 10, Número MDL: 163147, Forma física: Líquido
Listo para usar para la medición del pH.
Cada solución se identifica fácilmente por su color, lo que ahorra tiempo y reduce los errores.
Nuestras soluciones tampón representan una gama de productos de máxima calidad y confiabilidad que garantizan resultados exactos para la calibración/valoración.
Cada solución se identifica fácilmente por su color, lo que ahorra tiempo y reduce los errores.
Nuestras soluciones tampón representan una gama de productos de máxima calidad y confiabilidad que garantizan resultados exactos para la calibración/valoración.
- Soluciones tampón estándar y codificadas por colores.
- Fabricadas con una tolerancia de ±0,02 unidades de pH
- Estandarizadas con exactitud y etiquetadas con el pH específico del lote a 20 ° C
- Todos los tampones son trazables a patrones NIST y BS 1647
- Envasadas en recipientes de HDPE que ayudan a proteger la integridad de los productos y a garantizar una manipulación segura (se refiere a cantidades de 1 l, 2,5 l y 5 l)
- Los tampones estándar están disponibles para el intervalo de pH2 a pH10
- Las soluciones tampón codificadas por colores están disponibles en el intervalo de pH4, pH7 y pH
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| pH | 10 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 2.5 L |
| Número MDL | 163147 |
| Envase | Frasco de plástico de HDPE |