Learn More
Bucket round with 51mm casters, controlled environ
Marca:  Micronova B-3
Bucket round with 51mm casters, controlled environ
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Código de producto. 12821994
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote047524-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha19/02/2025 Catalog NumberB-3
Número de lote039933-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha25/09/2023 Catalog NumberB-3
Número de lote039217-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha15/08/2023 Catalog NumberB-3
Número de lote038326-000 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha01/06/2023 Catalog NumberB-3