Learn More
Notrax Capa Bubble Sof-Tred™ Dyna-Shield™ con diseño de burbuja único
Notrax Bubble Sof-Tred™: comodidad excepcional para los trabajadores gracias a un compuesto formulado de forma específica con 12,7 mm de grosor. La capa protectora exclusiva de Dyna-Shield™ prolonga la vida útil en un 50 % en comparación con el vinilo microcelular normal.
58.00€ - 154.00€
Especificaciones
Color | Negro/amarillo |
---|---|
Material | Vinilo microcelular |
Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17742108
|
Notrax
417S0023BY |
91 cm | 60 cm |
58.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17762108
|
Notrax
417S0035BY |
150 cm | 91 cm |
154.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17782098
|
Notrax
417C0024BY |
1830 cm | 60 cm | N/A | ||||||
17702108
|
Notrax
417C0036BY |
1830 cm | 91 cm | N/A | ||||||
17722108
|
Notrax
417C0048BY |
1830 cm | 122 cm | N/A | ||||||
Descripción
- Patrón de canal corrugado que se extiende para una base segura
- Comodidad excepcional para los trabajadores gracias a un compuesto formulado de forma específica con 127 mm de grosor
- La capa protectora de Dyna-Shield™ exclusiva prolonga la vida útil en un 50 % en comparación con el vinilo microcelular normal
- Disponible con bordes amarillos a los lados; cumple con el código OSHA 1910-144
- Los 4 lados están biselados y sellados para minimizar el riesgo de tropiezo
Especificaciones
Negro/amarillo | |
Vinilo microcelular | |
Alfombrillas industriales y comerciales |