Learn More
Notrax Capa Bubble Sof-Tred™ Dyna-Shield™ con diseño de burbuja único
Notrax Bubble Sof-Tred™: comodidad excepcional para los trabajadores gracias a un compuesto formulado de forma específica con 12,7 mm de grosor. La capa protectora exclusiva de Dyna-Shield™ prolonga la vida útil en un 50 % en comparación con el vinilo microcelular normal.
Marca: Notrax 417C0048BY
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Patrón de canal corrugado que se extiende para una base segura
- Comodidad excepcional para los trabajadores gracias a un compuesto formulado de forma específica con 127 mm de grosor
- La capa protectora de Dyna-Shield™ exclusiva prolonga la vida útil en un 50 % en comparación con el vinilo microcelular normal
- Disponible con bordes amarillos a los lados; cumple con el código OSHA 1910-144
- Los 4 lados están biselados y sellados para minimizar el riesgo de tropiezo
Especificaciones
Negro/amarillo | |
1830 cm | |
Alfombrillas industriales y comerciales |
60 ft | |
Vinilo microcelular | |
122 cm |
Título del producto
Notrax Capa Bubble Sof-Tred™ Dyna-Shield™ con diseño de burbuja único > Alfombrillas; longitud: 1830 cm; anchura: 122 cm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido