Learn More
BTX™ Microportaobjetos para cámaras de electrofusión
Permita que la alineación y la fusión se observen en un microscopio
358.00€ - 2135.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de embriones, transferencia nuclear, fusión celular, producción de hibridomas, fusión de protoplastos vegetales |
---|---|
Esterilidad | Non-sterile |
Tipo de conexión | Conector tipo banana a Micrograbber |
Interfaz | Usuario digital |
Pulse Form | Onda cuadrada |
Código de producto | Marca | Tamaño de la separación (imperial) | Forma del electrodo | Tipo de campo | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de la separación (imperial) | Forma del electrodo | Tipo de campo | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15447250
|
BTX™
450103 |
0,019 in | Round Wire Electrodes | Divergente | 20 μl |
2090.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15477250
|
BTX™
450106 |
0,39 in | Rectangular Electrodes | homogéneo/a/s | 2 mL |
358.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15467250
|
BTX™
450105 |
0,12 in | Rectangular Electrodes | homogéneo/a/s | 650 μl |
358.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15457250
|
BTX™
450104 |
0,039 in | Round Wire Electrodes | Divergente | 40 μl |
2135.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Permita que la alineación y la fusión se observen en un microscopio
- El microportaobjetos 450 tiene dos tubos de acero inoxidable montados en un portaobjetos de vidrio y genera un campo divergente
- El microportaobjetos 453 tiene dos barras de acero inoxidable que pueden ser fijadas aparte en intervalos de 3,2 o 10 mm para obtener campos homogéneos
Especificaciones
Manipulación de embriones, transferencia nuclear, fusión celular, producción de hibridomas, fusión de protoplastos vegetales | |
Conector tipo banana a Micrograbber | |
Onda cuadrada |
Non-sterile | |
Usuario digital |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BTX™ Microportaobjetos para cámaras de electrofusión