Learn More
BTX™ Microportaobjetos para cámaras de electrofusión
Descripción
- Permita que la alineación y la fusión se observen en un microscopio
- El microportaobjetos 450 tiene dos tubos de acero inoxidable montados en un portaobjetos de vidrio y genera un campo divergente
- El microportaobjetos 453 tiene dos barras de acero inoxidable que pueden ser fijadas aparte en intervalos de 3,2 o 10 mm para obtener campos homogéneos
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de embriones, transferencia nuclear, fusión celular, producción de hibridomas, fusión de protoplastos vegetales |
| Para utilizar con (equipo) | Generadores ECM 830, ECM 2001 |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Electroporation Accessory |
| Pantalla | Color |
| Forma del electrodo | Electrodos rectangulares |
| Tipo de campo | homogéneo/a/s |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Tamaño de la separación (imperial) | 0,39 in |
| Tamaño de la separación (métrico) | 10 mm |
| Mostrar más |