Learn More
Paragon Scientific™ Flujo inverso de tubo en U BS/IP/RF para líquidos transparentes y opacos
Para la determinación de la viscosidad cinemática de los líquidos newtonianos transparentes y opacos de conformidad con las normas ASTM D445, ISO 3104 e IP 71, sección 1. La baja viscosidad ayuda a la disipación de las burbujas de aire, lo que puede provocar problemas de detección en sistemas automáticos y optimizar la estabilidad y uniformidad del baño.
156.28€ - 160.82€
Especificaciones
Calibrated | No |
---|---|
Números ASTM | D 445, D 446 |
Certificaciones/conformidad | ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105 |
Código de producto | Marca | Intervalo de viscosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de viscosidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16020320
|
Paragon Scientific™
RF01NC |
De 0,6 a 3 cSt | N/A | ||||||
16040320
|
Paragon Scientific™
RF02NC |
De 2 a 10 cSt | N/A | ||||||
16060320
|
Paragon Scientific™
RF03NC |
De 6 a 30 cSt | N/A | ||||||
16080320
|
Paragon Scientific™
RF04NC |
De 20 a 100 cSt | N/A | ||||||
16000330
|
Paragon Scientific™
RF05NC |
De 60 a 300 cSt | N/A | ||||||
16020330
|
Paragon Scientific™
RF06NC |
De 200 a 1000 cSt | N/A | ||||||
16040330
|
Paragon Scientific™
RF07NC |
De 600 a 3000 cSt | N/A | ||||||
16060330
|
Paragon Scientific™
RF08NC |
De 2000 a 10 000 cSt | N/A | ||||||
16080330
|
Paragon Scientific™
RF09NC |
De 6000 a 30 000 cSt | N/A | ||||||
16000340
|
Paragon Scientific™
RF10NC |
De 20 000 a 100 000 cSt | N/A | ||||||
16020340
|
Paragon Scientific™
RF11NC |
De 60 000 a 300 000 cSt | N/A | ||||||
Descripción
- Viscosímetro capilar de vidrio de alta calidad
- Fabricado de acuerdo con ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
Especificaciones
No | |
D 445, D 446 | |
ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105 |
Tiempo de espera: 4 semanas