Learn More
Paragon Scientific™ Flujo inverso de tubo en U BS/IP/RF para líquidos transparentes y opacos
Beskrivning
- Viscosímetro capilar de vidrio de alta calidad
- Fabricado de acuerdo con ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
Specifikationer
Specifikationer
| Intervalo de viscosidad | De 6 a 30 cSt |
| Calibrated | No |
| Constante aproximada | 0,03 |
| Números ASTM | D 445, D 446 |
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105 |
| Tamaño | 3 |
Tiempo de espera: 4 semanas
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?