Learn More
Paragon Scientific™ Flujo inverso de tubo en U BS/IP/RF para líquidos transparentes y opacos
Código de producto. 16060320
Change view
Click to view available options
Intervalo de viscosidad:
De 0,6 a 3 cSt
De 2 a 10 cSt
De 20 a 100 cSt
De 200 a 1000 cSt
De 2000 a 10 000 cSt
De 20 000 a 100 000 cSt
De 6 a 30 cSt
De 60 a 300 cSt
De 600 a 3000 cSt
De 6000 a 30 000 cSt
De 60 000 a 300 000 cSt
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de viscosidad unitSize
16060320 De 6 a 30 cSt cada uno
16020320 De 0,6 a 3 cSt cada uno
16040320 De 2 a 10 cSt cada uno
16080320 De 20 a 100 cSt cada uno
16000330 De 60 a 300 cSt cada uno
16020330 De 200 a 1000 cSt cada uno
16040330 De 600 a 3000 cSt cada uno
16060330 De 2000 a 10 000 cSt cada uno
16080330 De 6000 a 30 000 cSt cada uno
16000340 De 20 000 a 100 000 cSt cada uno
16020340 De 60 000 a 300 000 cSt cada uno
11 options
Produktkod. 16060320
missing translation for 'mfr': Paragon Scientific™ RF03NC
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Para la determinación de la viscosidad cinemática de los líquidos newtonianos transparentes y opacos de conformidad con las normas ASTM D445, ISO 3104 e IP 71, sección 1. La baja viscosidad ayuda a la disipación de las burbujas de aire, lo que puede provocar problemas de detección en sistemas automáticos y optimizar la estabilidad y uniformidad del baño.
  • Viscosímetro capilar de vidrio de alta calidad
  • Fabricado de acuerdo con ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
Specifikationer
Intervalo de viscosidad De 6 a 30 cSt
Calibrated No
Constante aproximada 0,03
Números ASTM D 445, D 446
Certificaciones/conformidad ASTM D 445, D 446 e ISO 3104, 3105
Tamaño 3
Tiempo de espera: 4 semanas
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.