Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromofenol rojo, puro Código de producto.: 10043660
Thermo Scientific Chemicals Bromofenol rojo, puro
Código de producto. p-76949 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
5 g, 5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 10043660
Marca: Thermo Scientific Chemicals 304550050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2800-80-8 | C19H12Br2O5S | 512.168 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2800-80-8
Fórmula molecular C19H12Br2O5S
Peso molecular (g/mol) 512.168
Número MDL MFCD00023014
Clave InChI OYCLSQDXZMROJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5', 5''-Dibromophenolsulfonphthalein
PubChem CID 76047
Nombre IUPAC 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hidroxifenilo)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]fenol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC(=C(C=C3)O)Br)C4=CC(=C(C=C4)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromophenol Red
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.19
Pérdida por secado 5% max. (110°C)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual from pH 5.2 (yellow-red) to pH 7.0 (purple)
Color Marrón a marrón-rojo
Cantidad 5 g
Forma física Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteA0456141 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/09/2023 Código de producto304550050,304550250
Número de loteA0401663 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Código de producto304550050,304550250
Número de loteA0418455 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/10/2022 Código de producto304550050,304550250
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Bromofenol rojo, puro >