Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bromophenol Red |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 512.19 |
| Pérdida por secado | 5% max. (110°C) |
| Grado | Pure |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de transición visual | from pH 5.2 (yellow-red) to pH 7.0 (purple) |
| Color | Marrón a marrón-rojo |
| Cantidad | 25 g |
| Forma física | Polvo |