Learn More
Cole-Parmer™ Unión de mamparo de compresión recta de latón
Ofrece muy buena resistencia química. Ideal para trabajar con cualquier tubo rígido, incluidos los tubos fabricados con fluoropolímeros, otros plásticos rígidos y metales
19.05€ - 23.40€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Latón
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -85 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) - 65 °C
Presión máxima 400 psi
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de los tubos Precio Cantidad y disponibilidad  
11825443
Ver documentos
Cole-Parmer™
31412-13
1/4 pulg
19.05€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Añadir a la cesta
11835443
Ver documentos
Cole-Parmer™
31412-14
3/8 pulg
23.40€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Muy buena resistencia química.
  • Los accesorios de compresión funcionan bien con tubos rígidos como PTFE o polipropileno.
  • Un accesorio de compresión tiene una tuerca que comprime el tubo rígido contra el cuerpo del accesorio para aplicaciones de alta presión.
  • La familia de conectores de compresión es ideal cuando se trabaja con tubos rígidos.
  • Al seleccionar los accesorios, tenga en cuenta el tipo de tubo, la compatibilidad del material y las condiciones de temperatura y presión.
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
-85 °F
400 psi
de 250 °C
Latón
- 65 °C
482 °F
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Cole-Parmer™ Unión de mamparo de compresión recta de latón