Learn More
Cole-Parmer™ Unión de mamparo de compresión recta de latón
Ofrece muy buena resistencia química. Ideal para trabajar con cualquier tubo rígido, incluidos los tubos fabricados con fluoropolímeros, otros plásticos rígidos y metales
Marca:  Cole-Parmer™ 31412-14
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11835443
  • 23.40€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Descripción
  • Muy buena resistencia química.
  • Los accesorios de compresión funcionan bien con tubos rígidos como PTFE o polipropileno.
  • Un accesorio de compresión tiene una tuerca que comprime el tubo rígido contra el cuerpo del accesorio para aplicaciones de alta presión.
  • La familia de conectores de compresión es ideal cuando se trabaja con tubos rígidos.
  • Al seleccionar los accesorios, tenga en cuenta el tipo de tubo, la compatibilidad del material y las condiciones de temperatura y presión.
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
-85 °F
3/8 pulg
482 °F
Conector en T de compresión
Latón
- 65 °C
400 psi
de 250 °C
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Cole-Parmer™ Unión de mamparo de compresión recta de latón > 3/8 pulg