Learn More
Branson Ultrasonics™ Accesorio para baños de limpieza de ultrasonidos Bransonic™
Para uso con baños de ultrasonidos Bransonic
11.65€ - 71.15€
Especificaciones
Tipo | Vaso de precipitados |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Baño de limpieza ultrasónico de sobremesa |
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10041654
|
Branson Ultrasonics™
000-410-055 |
20,28 oz | 600 mL | Acero inoxidable |
71.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15318644
|
Branson Ultrasonics™
000-140-004 |
20,28 oz | 600 mL | Vidrio |
25.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15338644
|
Branson Ultrasonics™
000-140-001 |
8,4 oz | 250mL | Vidrio |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Adecuado para todos los modelos
- Disponible en vidrio, acero inoxidable o polipropileno
Especificaciones
Vaso de precipitados | |
Baño de limpieza ultrasónico de sobremesa |