Learn More
Branson Ultrasonics™ Accesorio para baños de limpieza de ultrasonidos Bransonic™
Código de producto. 15338644
Change view
Click to view available options
Capacidad (imperial):
8,4 oz
20,28 oz
Capacidad (métrico):
250mL
600 mL
Material:
Acero inoxidable
Vidrio
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) Capacidad (métrico) Material unitSize
15338644 8,4 oz 250mL Vidrio 1 PCS
10041654 20,28 oz 600 mL Acero inoxidable cada uno
15318644 20,28 oz 600 mL Vidrio cada uno
3 options
Código de producto. 15338644
Marca: Branson Ultrasonics™ 000140001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para uso con baños de ultrasonidos Bransonic
  • Adecuado para todos los modelos
  • Disponible en vidrio, acero inoxidable o polipropileno
Especificaciones
Tipo Vaso de precipitados
Capacidad (métrico) 250mL
Capacidad (imperial) 8,4 oz
Para utilizar con (equipo) Baño de limpieza ultrasónico de sobremesa
Material Vidrio