Learn More
Branson Ultrasonics™ Accesorio para baños de limpieza de ultrasonidos Bransonic™
Código de producto. 15318644
Change view
Click to view available options
Capacidad (imperial):
8,4 oz
20,28 oz
Capacidad (métrico):
250mL
600 mL
Material:
Acero inoxidable
Vidrio
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (imperial) Capacidad (métrico) Material unitSize
15318644 20,28 oz 600 mL Vidrio cada uno
10041654 20,28 oz 600 mL Acero inoxidable cada uno
15338644 8,4 oz 250mL Vidrio 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15318644 Proveedor Branson Ultrasonics™ N.º de proveedor 000140004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para uso con baños de ultrasonidos Bransonic
  • Adecuado para todos los modelos
  • Disponible en vidrio, acero inoxidable o polipropileno
Especificaciones
Tipo Vaso de precipitados
Capacidad (métrico) 600 mL
Capacidad (imperial) 20,28 oz
Para utilizar con (equipo) Baño de limpieza ultrasónico de sobremesa
Material Vidrio