Learn More
VACUUBRAND™ Sistemas de control de vacío integrados CVC3000 Detect
Controlador de vacío con válvula de solenoide VVB-6C integrada para facilitar la tarea de actualización de sistemas de vacío a control electrónico
en la oferta
Especificaciones
Requisitos eléctricos 100/240 V 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 100/240 V
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
15325495
Ver documentos Detalles de la promoción
VACUUBRAND™
22614860
Versión de sobremesa
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
  • la función de detección del controlador reduce el descuido inicial al encontrar automáticamente el primer punto de ebullición en la evaporación
  • El controlador mantiene un control de dos puntos de los niveles de vacío o puede ejecutar hasta 10 programas de varios pasos
  • Incluye una interfaz de rueda de selección y una pantalla gráfica de rendimiento
  • La interfaz bidireccional RS -232 permite la validación de procesos o la ejecución de procesos de varios pasos a través del ordenador
  • Unidades seleccionables por el usuario: torr, milibar o hectoPascal.
  • El controlador funciona en 27 idiomas diferentes
  • Excelente para laboratorios multiculturales
  • La interfaz Vacuu·Bus permite el reconocimiento automático plug-and-play y la configuración de electroválvulas de vacío, válvulas de ventilación, válvulas de agua de refrigeración y transductores externos.
  • La válvula de retención protege a la aplicación controlada de la inestabilidad de la línea de vacío y vapores potencialmente contaminantes de otras aplicaciones en la línea de vacío
  • Fácil de usar— fije la aplicación a un 10mm (3/8 in) espiga para manguera, conecte la otra espiga para manguera a la fuente de vacío
  • Disponible en versión de sobremesa y varilla de soporte
Especificaciones:
  • Rango de medición: de 1080 a 0,1mbar (810 to 0,1Torr)
  • Rango de control de vacío: Atmósfera a 0.1mbar (atmósfera a 0.1Torr) dependiendo del suministro de vacío
  • Conexiones de control: 1 toma para fuente de alimentación o Vario NT; 2 tomas Vacuu-Bus (se pueden ampliar con el uso de cables en Y)
  • Fuente de alimentación: 100 a 240V/50-60Hz
Especificaciones
Especificaciones
100/240 V 50/60 Hz
50/60 Hz
100/240 V
Documentos
Product Certifications
Título del producto
VACUUBRAND™ Sistemas de control de vacío integrados CVC3000 Detect