Learn More
VACUUBRAND™ Sistemas de control de vacío integrados CVC3000 Detect
Descripción
- La función de detección del controlador reduce la supervisión inicial mediante la búsqueda automática del primer punto de ebullición en evaporación
- El controlador mantiene un control de dos puntos de los niveles de vacío o puede ejecutar hasta 10 programas de varios pasos
- Incluye una interfaz de rueda de selección y una pantalla gráfica de rendimiento
- La interfaz bidireccional RS-232 permite la validación de procesos o la ejecución de procesos de varios pasos a través del ordenador
- Unidades seleccionables por el usuario: torr, milibar o hectoPascal.
- El controlador funciona en 27 idiomas diferentes
- Excelente para laboratorios multiculturales
- La interfaz Vacuu·Bus permite el reconocimiento y la configuración automáticos plug-and-play de válvulas de vacío de solenoide, válvulas de ventilación, válvulas de agua de refrigeración y transductores externos
- La válvula de retención protege a la aplicación controlada de la inestabilidad de la línea de vacío y vapores potencialmente contaminantes de otras aplicaciones en la línea de vacío
- Fácil de usar — Coloque la aplicación en una manguera dentada de 10 mm (3/8 pulgadas) y conecte otra manguera dentada a la fuente de vacío
- Disponible en versión de sobremesa y varilla de soporte
Especificaciones:
- Rango de medida: De 1080 a 0,1 mbar (de 810 a 0,1 torr)
- Intervalo de control de vacío: Atmósfera a 0,1 mbar (atmósfera a 0,1 torr) en función del suministro de vacío
- Conexiones de control: 1 toma de fuente de alimentación o Vario NT; 2 tomas de Vacuu-Bus (se pueden ampliar con el uso de cables en Y)
- Fuente de alimentación: de 100 a 240 V/50-60 Hz
Especificaciones
Especificaciones
| Requisitos eléctricos | 100/240 V 50/60 Hz |
| Modelo | Versión de sobremesa |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Tensión | 100/240 V |