Learn More
BRAND™ Gradillas para tubos de ensayo de polipropileno
Fabricados con polipropileno resistente. Las gradillas para tubos de ensayo de polipropileno incluyen posiciones alfanuméricas para facilitar la identificación de las muestras. Las gradillas son apilables, no conductoras y no flotan en baños de agua.
Marca:  BRAND™ 4340012
68.74 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10363701
  • 73.45€ / paquete de 5
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Usar código promocional 24135 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Descripción
Las resistentes gradillas de polipropileno incluyen posiciones alfanuméricas para facilitar la identificación de las muestras.
  • Las gradillas son apilables, no conductoras y no flotan en baños de agua.
  • Adecuadas para su uso a temperaturas de – 20°C a 90°C.
  • Se suministra en tres piezas para un montaje fácil y permanente.
  • Espacios amplios entre las posiciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo
No esterilizable en autoclave
Tubos (18 mm)
55
265 mm
126 mm
75 mm
18 mm
5 x 11
Rojo
Polipropileno
265 x 126 x 75 mm
10,43 in
4,96 in
2,95 in
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
BRAND™ Gradillas para tubos de ensayo de polipropileno > Para tubos de 18 mm (0,71 pulgadas); rojo