Descripción
Las resistentes gradillas de polipropileno incluyen posiciones alfanuméricas para facilitar la identificación de las muestras.
- Las gradillas son apilables, no conductoras y no flotan en baños de agua.
- Adecuadas para su uso a temperaturas de – 20°C a 90°C.
- Se suministra en tres piezas para un montaje fácil y permanente.
- Espacios amplios entre las posiciones
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Admite | Tubos (13 mm) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 84 |
| Forma | Rectangular |
| Apilables | Yes, When Empty |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 265 x 126 x 75 mm |
| Longitud (métrico) | 265 mm |
| Mostrar más |